missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-O-Monobutyryladenosine-3', 5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30470597
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30470597 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5251201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-O-Monobutyryladenosine-3', 5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt
CAS 55443-13-5
Molekylær formel C14H17N5NaO7P
Mængde 1 mg
Synonym 2'-O-MB-cAMP, Adenosine Cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) 2'-Butanoate Monosodium Salt, 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin Adenosine Deriv.
InChI formel InChI=1S/C14H18N5O7P.Na/c1-2-3-8(20)25-11-10-7(4-23-27(21,22)26-10)24-14(11)19-6-18-9-12(15)16-5-17-13(9)19;/h5-7,10-11,14H,2-4H2,1H3,(H,21,22)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,10-,11-,14-;/m1./s1
SMIL CCCC(O[C@H]1[C@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)O[C@@]4([H])[C@@]1([H])OP([O-])(OC4)=O)=O.[Na+]
IUPAC navn sodium (4aR,6R,7R,7aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-7-(butyryloxy)tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-olate 2-oxide
Molekylvægt (g/mol) 421.28
Formel vægt 398.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.