missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-O-Monobutyryladenosine-3', 5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30469897
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469897 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469897 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52512025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-O-Monobutyryladenosine-3', 5'-cyclic Monophosphate Sodium Salt
CAS 55443-13-5
Molekylær formel C14H17N5NaO7P
Mængde 25 mg
Synonym 2'-O-MB-cAMP, Adenosine Cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate) 2'-Butanoate Monosodium Salt, 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin Adenosine Deriv.
InChI formel InChI=1S/C14H18N5O7P.Na/c1-2-3-8(20)25-11-10-7(4-23-27(21,22)26-10)24-14(11)19-6-18-9-12(15)16-5-17-13(9)19;/h5-7,10-11,14H,2-4H2,1H3,(H,21,22)(H2,15,16,17);/q;+1/p-1/t7-,10-,11-,14-;/m1./s1
SMIL CCCC(O[C@H]1[C@H](N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2)O[C@@]4([H])[C@@]1([H])OP([O-])(OC4)=O)=O.[Na+]
IUPAC navn sodium (4aR,6R,7R,7aR)-6-(6-amino-9H-purin-9-yl)-7-(butyryloxy)tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-2-olate 2-oxide
Molekylvægt (g/mol) 421.28
Formel vægt 398.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.