Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-methyluridin, 99 %
Artikelnummer. 15466629
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466629 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15466629 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64897.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2140-76-3 | C10H14N2O6 | 258.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-O-Methyluridine
CAS 2140-76-3
Farve Hvid
Molekylær formel C10H14N2O6
MDL nummer MFCD00056054
Mængde 1 g
Synonym 2'-o-methyluridine, uridine, 2'-o-methyl, 1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, o 2'-methyluridine, 2-o-methyluridine, 2'-o-methyl uridine, unii-399vzb6tmb, 399vzb6tmb, 2'-o-methyl-uridine, um
InChI nøgle SXUXMRMBWZCMEN-ZOQUXTDFSA-N
SMIL COC1C(C(OC1N2C=CC(=O)NC2=O)CO)O
IUPAC navn 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 258.23
PubChem CID 102212
ChEBI CHEBI:19227
Formel vægt 258.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver