Få mere at vide
2'-O-Methylguanosin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467069
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467069 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15467069 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65770.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2140-71-8
Molekylær formel C11H15N5O5
Molekylvægt (g/mol) 297.27
MDL nummer MFCD00057053
InChI nøgle OVYNGSFVYRPRCG-YPLCUDRINA-N
Synonym 2'-o-methylguanosine, 2'-o-methyl guanosine, 2'-o-methyl-guanosine, guanosine, 2'-o-methyl, unii-w722h4pa1s, 2-amino-9-2-o-methyl-beta-d-ribofuranosyl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxyoxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl-1,9-dihydro-6h-purin-6-one, 2-o-methylguanosine
PubChem CID 188959
ChEBI CHEBI:19229
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-O-Methylguanosine
Farve Hvid
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vægt 297.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-O-Methylguanosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-O-Methylguanosine