Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-methylcytidin, 99 %
Artikelnummer. 15406959
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406959 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15406959 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65528.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2140-72-9 | C10H15N3O5 | 257.246 g/mol
2'-O-Methylcytidin anvendes til fremstilling af nukleosidderivater som inhibitorer af RNA-afhængig RNA viral polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2 -O-Methylcytidin anvendes til fremstilling af
nukleosidderivater ′som inhibitorer af RNA-afhængig RNA-viral polymerase.
Opløselighed
Opløselig i DMSO.
Noter
lys& Luftfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-O-Methylcytidine
CAS 2140-72-9
Farve Hvid
Molekylær formel C10H15N3O5
MDL nummer MFCD00056067
Mængde 1 g
Synonym 2'-o-methylcytidine, cytidine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl cytidine, o 2'-methylcytidine, 4-amino-1-2r,3r,4r,5r-4-hydroxy-5-hydroxymethyl-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one, 2'-o-methyl-cytidine, o-2-methylcytidine, o2'-methylcytidine, 2-o-methylcytidine, 2/'-o-methylcytidine
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
InChI nøgle RFCQJGFZUQFYRF-ZOQUXTDFSA-N
SMIL COC1C(C(OC1N2C=CC(=NC2=O)N)CO)O
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]pyrimidin-2-on
Molekylvægt (g/mol) 257.246
PubChem CID 150971
ChEBI CHEBI:19228
Formel vægt 257.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver