Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2'-O-Methyladenosin, 99 %
Artikelnummer. 15446649
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15446649 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15446649 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64922.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2140-79-6 | C11H15N5O4 | 281.27 g/mol
2'-O-Methyladenosin er en analog af adenosin, der anvendes til fremstilling af nukleosidderivater som inhibitorer af RNA-afhængig RNA-viral polymerase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2 -O-Methyladenosin er en analog af adenosin, der anvendes
til ′fremstilling af nukleosidderivater som inhibitorer af RNA-afhængig RNA-viral polymerase.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Opbevares væk fra st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-O-Methyladenosine
CAS 2140-79-6
Farve Hvid
Molekylær formel C11H15N5O4
MDL nummer MFCD00056002
Mængde 1 g
Synonym 2'-o-methyladenosine, adenosine, 2'-o-methyl, 2'-o-methyl adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxytetrahydrofuran-3-ol, unii-02yx82ihz5, chembl73237, 2'-o-methyl-adenosine, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxyoxolan-3-ol, 2r,3r,4r,5r-5-6-aminopurin-9-yl-2-hydroxymethyl-4-methoxy-tetrahydrofuran-3-ol, cordysinin b
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle FPUGCISOLXNPPC-IOSLPCCCSA-N
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N1C=NC2=C(N)N=CN=C12
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)-4-methoxyoxolan-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 281.27
PubChem CID 102213
ChEBI CHEBI:69426
Formel vægt 281.27
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver