missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-O-Methyl Uridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-O-Methyl Uridine |
| CAS | 2140-76-3 |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Uridine, 2'-O-methyl-, 2'-O-Methyluridine, O2'-Methyluridine, 1-((2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxytetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 2'-Methoxy-2'-deoxyuridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O6/c1-17-8-7(15)5(4-13)18-9(8)12-3-2-6(14)11-10(12)16/h2-3,5,7-9,13,15H,4H2,1H3,(H,11,14,16)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=O)NC2=O |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.23 |
| Formel vægt | 258.0852 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?