missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-O-Methyl Cytidine, TRC

Artikelnummer. 30474638
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474638 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474638 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2946605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-O-Methyl Cytidine
CAS 2140-72-9
Molekylær formel C10 H15 N3 O5
Mængde 5 mg
Synonym O2'-Methylcytidine
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5/c1-17-8-7(15)5(4-14)18-9(8)13-3-2-6(11)12-10(13)16/h2-3,5,7-9,14-15H,4H2,1H3,(H2,11,12,16)/t5-,7-,8-,9-/m1/s1
SMIL CO[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1N2C=CC(=NC2=O)N
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-3-methoxyoxolan-2-yl]pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 257.24
Formel vægt 257.1012
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.