Få mere at vide
2-O-Methyl Beta-Neuraminic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl beta-Neuraminic Acid, Methyl Ester |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO8/c1-18-10(17)11(19-2)3-5(14)7(12)9(20-11)8(16)6(15)4-13/h5-9,13-16H,3-4,12H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8+,9+,11-/m0/s1 |
| Formel vægt | 295.1267 |