Få mere at vide
2-O-Methyl-Beta-D-N-acetylneuraminic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30474136
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30474136 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30474136 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM27540810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-O-Methyl-beta-D-N-acetylneuraminic Acid Sodium Salt
CAS 63879-76-5
Molekylær formel C12H20NNaO9
Mængde 10 mg
Synonym 2-O-Methyl-N-acetyl-β-neuraminic Acid, N-Acetyl-β-neuraminic Methyl Glycoside Sodium Salt
InChI formel InChI=1S/C12H21NO9.Na/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(21-2,11(19)20)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15)(H,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7+,8+,9+,10+,12-;/m0./s1
SMIL O=C([C@]1(O[C@@]([C@@H]([C@H](C1)O)NC(C)=O)([H])[C@H](O)[C@H](O)CO)OC)O[Na]
IUPAC navn sodium (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-2-methoxy-6-((1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 345.28
Formel vægt 345.1