Få mere at vide
2-O-Methyl-Beta-D-N-acetylneuraminic Acid, Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-O-Methyl-beta-D-N-acetylneuraminic Acid','Methyl Ester |
| CAS | 6730-43-4 |
| Molekylær formel | C13H23NO9 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23NO9/c1-6(16)14-9-7(17)4-13(22-3,12(20)21-2)23-11(9)10(19)8(18)5-15/h7-11,15,17-19H,4-5H2,1-3H3,(H,14,16)/t7-,8+,9+,10+,11+,13-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@]1(C[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)CO)OC |
| IUPAC navn | methyl (2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-4-hydroxy-2-methoxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.32 |
| Formel vægt | 337.1373 |