Få mere at vide
2-(o-Hydroxyphenyl)benzoxazol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11461306 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
11461306 10 g
1 options
Artikelnummer. 11461306 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0520471505
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(O-Hydroxyphenyl)Benzoxazole
CAS 835-64-3
Molekylær formel C13H9NO2
Mængde 10 g
Synonym 2-2-hydroxyphenyl benzoxazole, 6-3h-1,3-benzoxazol-2-ylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 2-2-benzoxazolyl phenol, ghgzvwotjdlrey-uhfffaoysa-n, phenol, benzoxazolyl, acmc-209psp, 2-2'-hydroxyphenyl benzoxazole, 2,4-cyclohexadien-1-one, 6-2 3h-benzoxazolylidene
InChI nøgle UWUSYRFTCSSHAJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=C3C=CC=CC3=O)O2
IUPAC navn 6-(3H-1,3-benzoxazol-2-ylidene)cyclohexa-2,4-dien-1-one
Molekylvægt (g/mol) 211.22
PubChem CID 6744797
Formel vægt 211.22