missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(o-Chlorophenyl)-1-ethoxylethylene (cis trans mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(o-Chlorophenyl)-1-ethoxylethylene (cis trans mixture) |
| CAS | 887354-09-8 |
| Molekylær formel | C10 H11 Cl O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-2-12-8-7-9-5-3-4-6-10(9)11/h3-8H,2H2,1H3/b8-7- |
| SMIL | CCO\C=C/c1ccccc1Cl |
| IUPAC navn | 1-chloro-2-[(Z)-2-ethoxyethenyl]benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.65 |
| Formel vægt | 182.0498 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?