Få mere at vide
2-O-alfa-D-glucopyranosyl-L-ascorbinsyre, 98+%
Artikelnummer. 15448019
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448019 5 g 5g
15438019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448019 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J66601.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 129499-78-1 | C12H18O11 | 338,265 g/mol
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbinsyre reducerer de frie radikaler, der skyldes UV-bestråling af huden, og reducerer betydeligt celleskader og fotoældning. Det fremmer også kollagensyntesen. Det kan fungere som en antioxidant.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbinsyre reducerer de frie radikaler, der skyldes UV-bestråling af huden, og reducerer betydeligt celleskader og fotoældning. Det fremmer også kollagensyntesen. Det kan fungere som en antioxidant.
Opløselighed
Opløseligt i vand. (879 g/L) ved °25 C.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129499-78-1
Molekylær formel C12H18O11
Molekylvægt (g/mol) 338.265
MDL nummer MFCD23701380
InChI nøgle MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Synonym l-ascorbic acid 2-glucoside, aa-2g, unii-2v52r0nhxw, 2-o-alpha-d-glucopyranosyl-l-ascorbic acid, 2v52r0nhxw, l-ascorbic acid-2-glucoside, ascorbic acid 2-o-glucoside, ascorbyl glucoside, l-ascorbic acid 2-o-alpha-glucoside, l-ascorbicacid2-glucoside
PubChem CID 54693473
ChEBI CHEBI:81685
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2H-furan-5-on
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2=C(C(OC2=O)C(CO)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Smeltepunkt 158 °C til 163 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. (879g/L) ved 25 °C.
Formel vægt 338.26
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Pulver