Få mere at vide
2’-O-Acetylspiramycin I, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-O-Acetylspiramycin I |
| CAS | 89000-32-8 |
| Molekylær formel | C45 H76 N2 O15 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-O-Acetylspiramycin I |
| InChI formel | InChI=1S/C45H76N2O15/c1-25-22-31(20-21-48)40(62-44-42(59-30(6)49)38(47(10)11)39(28(4)58-44)61-37-24-45(7,53)43(52)29(5)57-37)41(54-12)33(50)23-35(51)55-26(2)16-14-13-15-17-34(25)60-36-19-18-32(46(8)9)27(3)56-36/h13-15,17,21,25-29,31-34,36-44,50,52-53H,16,18-20,22-24H2,1-12H3/b14-13+,17-15+/t25-,26-,27-,28-,29+,31+,32+,33-,34+,36+,37+,38+,39-,40+,41+,42-,43+,44+,45-/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3OC(=O)C)N(C)C |
| IUPAC navn | [(2S,3R,4S,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-2-[[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-7-(2-oxoethyl)-1-oxacyclohexadeca-11,13-dien-6-yl]oxy]-6-methyloxan-3-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 885.09 |
| Formel vægt | 884.5246 |