Få mere at vide
2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-D-mannopyranose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-O-(a-D-Mannopyranosyl)-D-mannopyranose |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-6(16)8(18)10(11(20)21-3)23-12-9(19)7(17)5(15)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9+,10+,11?,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 342.1162 |