Få mere at vide
2-O-a-D-glucopyranosyl-L-ascorbinsyre, TRC
Artikelnummer. 30240817
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240817 50 mg
30240648 100 mg
30240740 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240817 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG59663350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129499-78-1
Molekylær formel C12 H18 O11
Molekylvægt (g/mol) 338.26
IUPAC navn (2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3-hydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2H-furan-5-one
SMIL OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1O)O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ascorbyl Glucoside
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
Formel vægt 338.0849