missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2’-O-(5’-Deoxy-Beta-D-ribofuranosyl) Capecitabine, TRC

Artikelnummer. 30135158
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135158 10 mg
30005547 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135158 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD25100010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1262133-66-3
Molekylær formel C20 H30 F N3 O9
Molekylvægt (g/mol) 475.47
Synonym Cytidine, 5'-deoxy-2'-O-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]-, 5'-Deoxy-2'-O-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-N-[(pentyloxy)carbonyl]cytidine, Pentyl [1-[5-Deoxy-2-O-(5-deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-beta-D-ribofuranosyl]-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]-carbamate
IUPAC navn pentyl N-[1-[(2R,3R,4R,5R)-3-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
SMIL CCCCCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]3O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-O-(5'-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl) Capecitabine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30FN3O9/c1-4-5-6-7-30-20(29)23-16-11(21)8-24(19(28)22-16)17-15(13(26)10(3)31-17)33-18-14(27)12(25)9(2)32-18/h8-10,12-15,17-18,25-27H,4-7H2,1-3H3,(H,22,23,28,29)/t9-,10-,12-,13-,14-,15-,17-,18+/m1/s1
Formel vægt 475.1966
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.