Få mere at vide
2’-O,4’-C-Methyleneuridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16430817
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16430817 50 mg
16414508 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16430817 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY111639
MedChemExpress 2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
2’-O,4’-C-Methyleneuridine (Compound 15a) is a bicyclic nucleoside.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2’-O,4’-C-Methyleneuridine
CAS 200435-92-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H12N2O6
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (487.88 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@]12O[C@@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)[C@H](OC2)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 256.21
Formel vægt 256.21
Procent renhed 99.49%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation