missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-O-[4-[[(2-Carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl] Balsalazide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-O-(4-(((2-Carboxyethyl)amino)carbonyl)phenyl) Balsalazide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H24N4O9/c32-23(33)11-13-28-25(36)16-1-5-18(6-2-16)30-31-19-7-10-22(21(15-19)27(38)39)40-20-8-3-17(4-9-20)26(37)29-14-12-24(34)35/h1-10,15H,11-14H2,(H,28,36)(H,29,37)(H,32,33)(H,34,35)(H,38,39) |
| Formel vægt | 548.1543 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?