Få mere at vide
2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methylcytidine (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-O-(2-Methoxyethyl)-5-methylcytidine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O6/c1-7-5-16(13(19)15-11(7)14)12-10(21-4-3-20-2)9(18)8(6-17)22-12/h5,8-10,12,17-18H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,19)/t8-,9-,10-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 315.143 |