Få mere at vide
2-NP-AMOZ, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-NP-AMOZ |
| CAS | 183193-59-1 |
| Molekylær formel | C15 H18 N4 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(4-Morpholinylmethyl)-3-[[(2-nitrophenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone, NPAMOZ |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O5/c20-15-18(11-13(24-15)10-17-5-7-23-8-6-17)16-9-12-3-1-2-4-14(12)19(21)22/h1-4,9,13H,5-8,10-11H2/b16-9+ |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccccc1\C=N\N2CC(CN3CCOCC3)OC2=O |
| IUPAC navn | 5-(morpholin-4-ylmethyl)-3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.33 |
| Formel vægt | 334.1277 |