Få mere at vide
2-NP-AMOZ-d5, Fluka™
Artikelnummer. 16222932 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16222932 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16222932 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. R165210MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Analytical standard, reference material
Honeywell Fluka™ offers an expanding range of high quality inorganic certified reference materials  and organic reference materials.
  • Produced according to ISO 9001
  • Suitable for a wide range of industries and applications
  • Detailed Certificate of Analysis included with every delivery
  • Expert Technical Support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-NP-AMOZ-d5
Emballage Glass Bottle
CAS 1173097-59-0
Farve White
Smeltepunkt 144°C to 147°C
Synonym 5-(Morpholinomethyl)-3-(2-nitrobenzylidenamino)-2-oxazolidinone-d5
Molekylvægt (g/mol) 339.36
Mængde 10 mg
Grad Analytical Standard