Få mere at vide
2-Norbornanesulfonyl Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Norbornanesulfonyl Chloride |
| CAS | 89893-52-7 |
| Molekylær formel | C7H11ClO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bicyclo[2.2.1]heptane-2-sulfonyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClO2S/c8-11(9,10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7-/m0/s1 |
| SMIL | ClS(=O)(=O)[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H]1C2 |
| IUPAC navn | (1S,3S,4R)-bicyclo[2.2.1]heptane-3-sulfonyl chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.68 |
| Formel vægt | 194.0168 |