missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Nor Thiamine Hydrochloride Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N4OS.2ClH/c1-8-10(2-3-16)17-7-15(8)5-9-4-13-6-14-11(9)12;;/h4,6-7,16H,2-3,5H2,1H3,(H2,12,13,14);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Formel vægt | 322.0422 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?