Få mere at vide
2-Nonyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nonyn-1-ol |
| CAS | 5921-73-3 |
| Molekylær formel | C9H16O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-Hydroxy-2-nonyne |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-6,9H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCC#CCO |
| IUPAC navn | non-2-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.22 |
| Formel vægt | 140.1201 |