Få mere at vide
2-Nonyn-1-ol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322496
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322496 5 g 5g
11332496 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06380.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5921-73-3 | C9H16O | 140.23 g/mol
2-Nonyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Nonyn-1-ol anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5921-73-3
Molekylær formel C9H16O
Molekylvægt (g/mol) 140.23
MDL nummer MFCD00041566
InChI nøgle XERDOEKKHDALKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonyn-1-ol, pubchem13067, acmc-1apv0
PubChem CID 80017
IUPAC navn ikke-2-yn-1-ol
SMIL CCCCCCC#CCO
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Nonyn-1-ol
Tæthed 0.873
Kogepunkt 109°C to 111°C (11 mmHg)
Brydningsindeks 1.456
Mængde 5 g
Beilstein 1745753
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 140.23
Procent renhed 96%