Få mere at vide
2-(Nonylthio)propanamid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Nonylthio)propanamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 114.068 |