missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Nonylthio)propanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Nonylthio)propanamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 114.068 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?