missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Nonenedioic Acid, TRC

Artikelnummer. 30008684
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008684 25 mg
30005298 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30008684 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN64954525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 72461-80-4
Molekylær formel C9H14O4
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Synonym 2-Nonenedioic Acid (Mixture of Z and E Isomers)
IUPAC navn (E)-non-2-enedioic acid
SMIL O=C(O)CCCCC/C=C/C(O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Nonenedioic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H14O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h4,6H,1-3,5,7H2,(H,10,11)(H,12,13)/b6-4+
Formel vægt 186.0892
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.