Få mere at vide
2-Nonen-1-ol-D2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nonen-1-ol-D2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-8,10H,2-6,9H2,1H3/b8-7+/i7D,8D |
| Formel vægt | 144.15 |