Få mere at vide
2-Nonanone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553501 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10553501 100 mL Glasflaske 100ml
10123340 5 mL Glasflaske 5ml
10227403 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553501 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 148781000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-55-6
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.24
MDL nummer MFCD00009553
InChI nøgle VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
IUPAC navn nonan-2-one
SMIL CCCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nonanone
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -21.0°C
Farve Gul
Tæthed 0.8260g/mL
Kogepunkt 188.0°C to 190.0°C
Flammepunkt 68°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)6COCH3
Brydningsindeks 1.4200 to 1.4220
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 709
Specifik vægtfylde 0.826
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.37g/L (25°C). Other solubilities: soluble in acetone
Formel vægt 142.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske