Få mere at vide
2-Nonanone, 98+%
Artikelnummer. 11439353
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439353 50 g 50g
11309569 100 g 100g
11429353 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439353 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11781.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 821-55-6 | C9H18O | 142,242 g/mol
2-Nonanon blev brugt til at analysere følsomheden af sensorer belagt med nafion og carbowax for at certificere osteprøver. Det blev brugt til at studere binding afβ -lactoglobulin til alkanoner. Bruges også til at analysere følsomheden af sensorer belagt med nafion og carbowax til at certificere osteprøver og til at studere binding afβ -lactoglobulin til alkanoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nonanon blev brugt til at analysere følsomheden af sensorer belagt med nafion og carbowax for at certificere osteprøver. Det blev brugt til at studere binding afβ -lactoglobulin til alkanoner. Bruges også til at analysere følsomheden af sensorer belagt med nafion og carbowax til at certificere osteprøver og til at studere binding afβ -lactoglobulin til alkanoner.
Opløselighed Ikke blandbar eller
vanskelig at blande med vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 821-55-6
Molekylær formel C9H18O
Molekylvægt (g/mol) 142.242
MDL nummer MFCD00009553
InChI nøgle VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonanone, heptyl methyl ketone, methyl heptyl ketone, beta-nonanone, ketone, heptyl methyl, methyl n-heptyl ketone, 2-nonanone natural, nonanone, .beta.-nonanone, unii-ze5k73yn2z
PubChem CID 13187
ChEBI CHEBI:77927
IUPAC navn nonan-2-one
SMIL CCCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nonanone
Smeltepunkt -15 °C
Tæthed 0.826
Kogepunkt 195 °C
Flammepunkt 64 °C (147 °F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 50 g
Beilstein 1743645
Opløselighedsinformation Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 142.24
Procent renhed ≥98%