Få mere at vide
2-Nonanone-1,1,1,3,3-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nonanone-1,1,1,3,3-D5 |
| CAS | 1398065-76-3 |
| Molekylær formel | C9 D5 H13 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Nonanone-d5, 2-Nonanone-1,1,1,3,3-D5, 2-Nonanone-1,1,1,3,3-d5, Heptyl-1,1-d2 methyl-d3 ketone |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3/i2D3,8D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])CCCCCC |
| IUPAC navn | 1,1,1,3,3-pentadeuteriononan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.2694 |
| Formel vægt | 147.1671 g/mol |
| Vis mere |