Få mere at vide
2-Nonadecanone, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11414677 5 g 5g
11424677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-66-3 | C19H38O | 282.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 629-66-3
Molekylær formel C19H38O
Molekylvægt (g/mol) 282.51
MDL nummer MFCD00026671
InChI nøgle IEDKVDCIEARIIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nonadecanone, nonadeca-2-one, methyl heptadecyl ketone, acmc-20anop, 2-oxononadecan-3-yl, n-heptadecyl methyl ketone
PubChem CID 69423
IUPAC navn nonadecan-2-one
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Nonadecanone
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Flammepunkt >100°C (212°F)
Lineær formel CH3(CH2)16COCH3
Mængde 5 g
Beilstein 1708703
Formel vægt 282.51
Procent renhed 80%
Grad Teknisk
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.