Få mere at vide
2-Nitrotrifluormethylbenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30050422
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050422 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050422 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0161.110025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Nitrotrifluormethylbenzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Analyt- eller komponentnavne 2-Nitrobenzotrifluoride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H4 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMIL [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC navn 1-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 191.107
Mængde 25 mg
Formel vægt 191,0194 g/mol