Få mere at vide
2-nitrotoluen, TRC
Artikelnummer. 30479222
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30479222 25 g
1 options
Artikelnummer. 30479222 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN57230625G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrotoluene
CAS 88-72-2
Molekylær formel C7 H7 N O2
Mængde 25 g
Synonym Benzene','1-methyl-2-nitro-, Toluene','o-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-nitrobenzene, 2-Methyl-1-nitrobenzene, 2-Methylnitrobenzene, 2-Nitrotoluene, NSC 9577, o-Methylnitrobenzene, o-Mononitrotoluene, o-Nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-2-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0477