Få mere at vide
Beskrivelse
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
| Analyte | CAS No. | Concentration |
|---|---|---|
| 2-Nitrotoluene | 88-72-2 | 1000μg/mL |
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrotoluene |
| Emballage | 2mL Amber Prescored Glass Ampule |
| CAS | 91-94-1, 75-05-8 |
| CAS min % | 0.1, 99.9 |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS Max % | 0.1, 99.9 |
| Molekylær formel | C12H10Cl2N2 |
| Til brug med (udstyr) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| InChI nøgle | HUWXDEQWWKGHRV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=C(C=C2)N)Cl)Cl)N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Nitrotoluene
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H331-Giftig ved indånding.
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H370-Forårsager organskader.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-nitrotoluene, methanol
Product intended for laboratory use only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.