missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Nitrotoluene-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrotoluene-d7 |
| CAS | 84344-04-7 |
| Molekylær formel | C7 2H7 N O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Nitrotoluene-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(c1[2H])[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1,2,3,4-tetradeuterio-5-nitro-6-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.18 |
| Formel vægt | 144.0916 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?