Få mere at vide
2-Nitrothiophen (teknisk kvalitet), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitrothiophene (Technical Grade) |
| CAS | 609-40-5 |
| Molekylær formel | C4H3NO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | alpha-Nitrothiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3NO2S/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cccs1 |
| IUPAC navn | 2-nitrothiophen |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.14 |
| Formel vægt | 128.9884 |