Få mere at vide
2-Nitrothiophen, tech. 85%
Artikelnummer. 11478057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478057 5 g 5g
11488057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17464.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 609-40-5 | C4H3NO2S | 129,133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-40-5
Molekylær formel C4H3NO2S
Molekylvægt (g/mol) 129.133
MDL nummer MFCD00005425
InChI nøgle JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-nitro, 2-nitro-thiophene, 2-nitro thiophene, 2-nitrothiophene, tech, nitrothiophene, 2-nitrothiofene, pubchem5570, 2-nitrothiophene, tech., acmc-1aw2t, wln: t5sj bnw
PubChem CID 11866
IUPAC navn 2-nitrothiophen
SMIL C1=CSC(=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrothiophene
Smeltepunkt 43°C to 45°C
Tæthed 1.3644
Kogepunkt 224°C to 225°C
Flammepunkt 94°C (201°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 129.14
Procent renhed 85%
Grad Teknisk