Få mere at vide
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Mikromol™
Artikelnummer. 17954416
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17954416 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17954416 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0325.02
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
CAS 54786-86-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H12 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Gliclazide Imp. B (EP), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-2-nitroso- (9CI), 3-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, N-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, Gliclazide Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2
SMIL O=NN1CC2CCCC2C1
IUPAC navn 2-nitroso-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole
Molekylvægt (g/mol) 140.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 140.095 g/mol