Få mere at vide
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Mikromol™
Beskrivelse
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole |
| CAS | 54786-86-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H12 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole, Gliclazide Imp. B (EP), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-2-nitroso- (9CI), 3-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, N-Nitroso-3-azabicyclo[3.3.0]octane, Gliclazide Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2 |
| SMIL | O=NN1CC2CCCC2C1 |
| IUPAC navn | 2-nitroso-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrole |
| Vis mere |