Få mere at vide
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10509292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10509292 25 g Glasflaske 25g
10321501 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10509292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416160250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-89-8
Molekylær formel C6H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 155.11
MDL nummer MFCD00007124
InChI nøgle ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
PubChem CID 11760
IUPAC navn 2-nitrobenzen-1,3-diol
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroresorcinol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 80°C to 84°C
Farve Orange
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 155.11
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitroresorcinol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.