Få mere at vide
2-nitroresorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020869
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11459833
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12970.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 601-89-8 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
Det bruges til syntese af porøse materialer ved 2-nitroresorcinol/cyanurchlorid termisk polykondensation i emulsioner. Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og et mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til syntese af porøse materialer ved 2-nitroresorcinol/cyanurchlorid termisk polykondensation i emulsioner. Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og et mellemprodukt til organisk syntese.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 601-89-8
Molekylær formel C6H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 155.11
MDL nummer MFCD00007124
InChI nøgle ZLCPKMIJYMHZMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitroresorcinol, 2-nitrobenzene-1,3-diol, 1,3-benzenediol, 2-nitro, resorcinol, 2-nitro, 2-nitro-1,3-benzenediol, 1,3-dihydroxy-2-nitrobenzene, 1,3-benzenediol, nitro, 2,6-dihydroxynitrobenzene, nitroresorcinol, acmc-209mid
PubChem CID 11760
IUPAC navn 2-nitrobenzen-1,3-diol
SMIL OC1=CC=CC(O)=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitroresorcinol
Smeltepunkt 81°C to 85°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2048819
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vægt 155.11
Procent renhed 98%