Få mere at vide
2-nitropyridin, 97%
Artikelnummer. 15456507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456507 5 g 5g
15446507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15456507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33657.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15009-91-3 | C5H4N2O2 | 124,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15009-91-3
Molekylær formel C5H4N2O2
Molekylvægt (g/mol) 124.10
MDL nummer MFCD00160414
InChI nøgle HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-nitro, nitropyridine, pyridine, nitro, 2-nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-8ci 9ci, 2-nitropyridine
PubChem CID 26998
IUPAC navn 2-nitropyridin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitropyridine
Smeltepunkt 69 °C til 73 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 124.1
Procent renhed 97%