Få mere at vide
2-Nitropyridine-4-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485077
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15485077 1 g 1g
15495077 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32361.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33225-74-0
Molekylær formel C6H4N2O4
Molekylvægt (g/mol) 168.108
MDL nummer MFCD04114160
InChI nøgle SXERXZLYZFAKBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitropyridine-4-carboxylic acid, 2-nitroisonicotinic acid, 2-nitro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-nitro-4-pyridine carboxylic acid, 2-nitro-isonicotinic acid, 2-nitropyridine-4-carboxylicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-nitro, 2-nitroisonicotinicacid, ksc222a1b
PubChem CID 2762837
SMIL C1=CN=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitropyridine-4-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽170°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 168.11
Procent renhed 97%