Få mere at vide
2-Nitropropane, TRC
Artikelnummer. 30468477
Skift visning
Mængde:
10 mL
Artikelnummer. Mængde
30468477 10 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30468477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN51960010ML
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitropropane
CAS 79-46-9
Molekylær formel C3 H7 N O2
Mængde 10 mL
Synonym 2-Nitropropane, 1-Methylnitroethane, Dimethylnitromethane, Isonitropropane, NSC 5369
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
SMIL CC(C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-nitropropane
Molekylvægt (g/mol) 89.09
Formel vægt 89.0477