Få mere at vide
2-nitrophenylselenocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10626671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10626671 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10626671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293580010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51694-22-5 | C7H4N2O2Se | 227.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenylselenocyanate
Navn note 99%
CAS 51694-22-5
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H4N2O2Se
Lineær formel SeCNC6H4NO2
MDL nummer MFCD00043146
Mængde 1 g
Synonym selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
InChI nøgle LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
IUPAC navn (2-nitrophenyl)selenocyanat
Molekylvægt (g/mol) 227.08
PubChem CID 103931
Formel vægt 227.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Nitrophenylselenocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.