Få mere at vide
2-Nitrophenylselenocyanate, 97%
Artikelnummer. 11349026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349026 5 g 5g
11339026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11349026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20193.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 51694-22-5 | C7H4N2O2Se | 227.092 g/mol
2-Nitrophenylselenocyanat bruges til at studere mekanismen for dets reaktion med zink/thiolat-klyngerne af metallothionein. Det bruges også til fremstilling af 2,3-seco-5 alfa-cholestan-2,3-diol og til fremstilling af 4alfa-methyl-2,3-seco-5 alfa-cholestan-2,3-diol. Yderligere anvendes det til fremstilling af 2-nitrophenylselenylderivat og 3alfa-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. Ud over dette reagerer det med 6-brom-hexansyre-methylester for at få 6-(2-nitro-phenylselanyl)-hexansyre-methylester.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Nitrophenylselenocyanat bruges til at studere mekanismen for dets reaktion med zink/thiolat-klyngerne af metallothionein. Det bruges også til fremstilling af 2,3-seco-5 alfa-cholestan-2,3-diol og til fremstilling af 4alfa-methyl-2,3-seco-5 alfa-cholestan-2,3-diol. Yderligere anvendes det til fremstilling af 2-nitrophenylselenylderivat og 3alfa-[(2-Nitrophenyl)seleno]androsta-1,5-dien-17beta-ol. Ud over dette reagerer det med 6-brom-hexansyre-methylester for at få 6-(2-nitro-phenylselanyl)-hexansyre-methylester.
Opløselighed Opløselig i dichlormethan, tetrahydrofuran, dimethylformamid og ethanol
.
Bemærkninger
Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51694-22-5
Molekylær formel C7H4N2O2Se
Molekylvægt (g/mol) 227.092
MDL nummer MFCD00043146
InChI nøgle LHBLJWULWKQRON-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenocyanic acid, 2-nitrophenyl ester, 2-nitrophenyl selenocyanate, 2-nitrophenylselenocyanate, o-nitrophenyl selenocyanate, 1-nitro-2-selenocyanatobenzene, 2-nitrophenyl selanyl formonitrile, 2-nitrophenyl selenocyanic acid, ortho-nitrophenyl selenocyanate, acmc-20anow, o-nitrophenylselenocyanate
PubChem CID 103931
IUPAC navn (2-nitrophenyl)selenocyanat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])[Se]C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Nitrophenylselenocyanate
Smeltepunkt 134°C to 141°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3283
Beilstein 1309777
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane,tetrahydrofuran,dimethyl formamide and ethanol.
Formel vægt 227.08
Procent renhed 97%