Få mere at vide
(2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide, TRC
Artikelnummer. 30137130
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137130 10 g
18063510 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30137130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN50447510G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874819-71-3
Molekylær formel C6 H9 N4 O3 P
Molekylvægt (g/mol) 216.13
Synonym Phosphoric triamide, (2-nitrophenyl)- (9CI), N-(2-Nitrophenyl)phosphoric triamide, N-(2-Nitrophenyl)phosphoric acid triamide, N-(2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide
IUPAC navn N-diaminophosphoryl-2-nitroaniline
SMIL NP(=O)(N)Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C6H9N4O3P/c7-14(8,13)9-5-3-1-2-4-6(5)10(11)12/h1-4H,(H5,7,8,9,13)
Formel vægt 216.0412